Learn More
Acide sulfurique, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide sulfurique se compose d’un agent déshydratant puissant et est appliqué dans de nombreuses applications telles que les déboucheurs de canalisation domestiques à base d’acide, comme électrolyte dans les batteries plomb-acide et dans divers autres agents de nettoyage. Il est également utile pour le traitement des minéraux, la fabrication d’engrais, le raffinage du pétrole, le traitement des eaux usées et la synthèse chimique. La décomposition catalytique de l’acide sulfurique, lorsque celui-ci est mélangé avec des oxydes de Cr/Fe, montre une application utile dans le cycle iode-souffre pour la production d’hydrogène.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Aspect | Liquide incolore à légèrement jaune |
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Note relative au nom | Environmental Grade |
| Densité | 1,84 |
| Odeur | Acrid |
| Plage de pourcentage du dosage | 93 - 98% |
| Quantité | 500ml |
| Forme physique | Distillation liquide, simple sous-bouillante en quartz |
| Informations sur la solubilité | Miscible in water. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sulfuric acid, Environmental Grade, 93-98%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .