Learn More
Acide sulfurique, fumage, base sans SO3 20 %, Honeywell™
Code produit 15655520 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15655520 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15655520 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 435597500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, base sans SO3 20 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Concentration 20% free SO3 basis
Densité 1.925g/mL at 25°C
Tension de vapeur 2 mmHg (25°C)
Quantité 500 g
Formule moléculaire H2O7S2
Formule linéaire H2SO4 · (SO3)x
Numéro MDL MFCD00137792
Numéro UN UN1831-class
Beilstein 2037554
Synonyme oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Clé InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol) 178.13
CID PubChem 24681
Poids de la formule 98.08g/mol