Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 28 to 32.0%, Honeywell™
Code produit 15695030 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15695030 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15695030 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 357413500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Concentration 28 to 32.0% (free SO3 basis (with NaOH), 30% free SO3 basis)
Densité 1.925g/mL at 25°C
Tension de vapeur 2 mmHg (25°C)
Quantité 500 g
Formule moléculaire H2O7S2
Formule linéaire H2SO4 · (SO3)x
Numéro MDL MFCD00137792
Numéro UN UN1831-class
Beilstein 2037554
Synonyme oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
Clé InChI HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Poids moléculaire (g/mol) 178.13
CID PubChem 24681
Poids de la formule 98.08g/mol