Learn More
Acide sulfurique, Honeywell™
Code produit 16636173 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
16636173 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16636173 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 40254H2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité semi-conducteur (Honeywell 17831), 95-97 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Point d’ébullition 310°C (1,013 hPa)
% min. CAS ≥1.00%, ≥50.00%
% max. CAS <5.00%, ≤100.00%
Conditionnement Bouteille en plastique
Notes de qualité de la pureté Semiconductor grade acid
Quantité 2,5 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Beilstein 2037554
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid