Learn More
Acide sulfurique, min 90 % d=1,83, SLR, extra pur, pour les tests sur le lait (test de Gerber), Fisher Chemical™
Code produit 10427080 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427080 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
15938916 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10427080 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9360/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    79.10€ / 2.5L
    Économisez 153.90€
    66% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide électrolytique, acide de trempage, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acidum sulfurcum, acide de batterie, acide sulfurique, acide matant, huile de vitriol, huile brune de vitriol, 2,5 L, 290°C, CHEBI : 26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa à 25 °C
Forme physique Liquide
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Poids de la formule 98,07 g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.