Learn More
Acide sulfurique, min 90 % d=1,83, SLR, extra pur, pour les tests sur le lait (test de Gerber), Fisher Chemical™
Code produit 15938916 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15938916 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10427080 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15938916 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9360/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.55€
    54.20€ / 1L
    Économisez 3.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide électrolytique, acide de trempage, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acidum sulfurcum, acide de batterie, acide sulfurique, acide matant, huile de vitriol, huile brune de vitriol, 2,5 L, 290°C, CHEBI : 26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 1 L
Viscosité 21 mPa à 25 °C
Forme physique Liquide
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid
Poids de la formule 98,07 g/mol