Learn More
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra-pur, Fisher Chemical™
Code produit 12636777 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12636777 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10754001 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10667422 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
11492944 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12636777 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9160/PB21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.22€
    139.00€ / 5L
    Économisez 18.22€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 5 L
Viscosité 21 mPa à 25 °C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98,07 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.