Learn More
Acide sulfurique min 95 % d = 1,83, SLR, extra pur, pauvre en azote, Fisher Chemical™
Code produit 10764191 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 l
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10764191 2,5 l 2.50L
10764001 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10764191 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/9200/PB17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
H2O4S, numéro CAS -7664-93-9, acidum sulfuricum, acide sulfurique, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acide électrolytique, huile marron vitriol, huile de vitriol, acide sulfurique, acide de trempage, 2,5 L, 290 °C, CHEBI : 26836, incolore, 98,07 g / mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 2,5 l
Viscosité 21 mPa à 25 °C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 98,07 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.