Learn More
Acide sulfurique (Optima™), Fisher Chemical™
Code produit 11934091 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon FEP
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934091 250 ml Flacon FEP 250mL
11944091 500ml Flacon FEP 500mL
11924091 1 L Flacon FEP 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11934091 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A468250
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
  • Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque flacon.
  • Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
  • Évalué pour 65 métaux à de faibles concentrations en ppt.
  • Fabriqué, purifié et conditionné dans une salle blanche de classe 1000.
  • Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
  • Durée de conservation de trois ans à compter de la date de fabrication indiquée sur le certificat d’authenticité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid
pH 0,3
Couleur Incolore à marron
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Densité 1,84 g/cm³
Conditionnement Flacon FEP
Tension de vapeur < ° 0,001 mmHg à 20C
Certificat d’analyse Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque flacon.
Numéro UN 1830
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 9104
Poids de la formule 98.07
Qualité OPTIMA