Learn More
Acide sulfurique, pur, solution à 96,00 % (± 0,50 %) dans l’eau, ACROS Organics™
Code produit 10275271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275271 2,5 L Flacon en verre 2.50L
10013400 1 L Flacon en verre 1L
10506043 1 L Flacon en plastique 1L
10353063 2,5 L Flacon en plastique 2.50L
10513894 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10275271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20€
    91.70€ / 2.5L
    Économisez 7.50€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Note relative au nom 96.00% (±0.50%) Solution in Water
Couleur Incolore
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,83
Formule linéaire H2SO4
Quantité 2,5 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Forme physique Liquide huileux
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.85 to 96.15%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulphuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid