Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,01 M (0,02N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10254150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10254150 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10538620 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10634922 10 L Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10254150 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8470/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.65€
    26.50€ / 1L
    Économisez 12.15€
    31% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.