Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,05 M (0,1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10355710 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10355710 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10152050 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10244150 10 L Sachet dans une boîte 10L
12656727 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10355710 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8460/15
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg à 20 °C
Quantité 1 L
Forme physique Liquide