Learn More
Solution d’acide sulfurique, 0,25 M, réac. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit 15624990 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Conditionnement:
10L
1L
4 pièces
5L
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15624990 1 L Bouteille en plastique 1L
15644990 5 L Bouteille en plastique 5L
15654990 5 L RÉCIPIENT VOLPAC™ 5L
15664990 6 x 1 L - 6 pièces
15614990 10 L RÉCIPIENT VOLPAC™ 10L
15604990 10 L - 10L
15634990 4 x 5 L Bouteille en plastique 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15624990 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 353551L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,25 M H2SO4 (0,5 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid solution
Concentration 0,25 M
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 1 L
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN3264
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
Qualité Réactif Ph. Eur.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid