Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Code produit 10418030 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10418030 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10529000 10 L Sachet dans une boîte 10L
12688635 25 L Récipient en plastique 25L
10734761 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10418030 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8430/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.78€
    53.48€ / 2.5L
    Économisez 12.30€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
pH 1,5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg à 20°C
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid