Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsDescription
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Spécification
Spécification
| pH | 1,5 |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Conditionnement | Sachet dans une boîte |
| Tension de vapeur | 1 mmHg à 20 °C |
| Quantité | 10 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid