Learn More
Solution d’acide sulfurique, volumétrique, réac. Ph. Eur., H2SO4 à 0,5 M (1,0N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid solution |
| Note relative au nom | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0N) |
| Point d’ébullition | 100°C |
| % min. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| Concentration | 0,5 M H2SO4 (1,0N) |
| % max. CAS | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Densité | 1,030 g/cm³ |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Formule linéaire | H2SO4 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid