Learn More
Sulfuric Acid Solution, p.a., Acc. to Knipping, Honeywell™
Code produit 15660520 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15660520 1 L Flacon poly 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15660520 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 006461L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
p.a., according to Knipping, ∼40% in H2O (T)
  • Product with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aspect Liquid
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid Solution
pH 1.2 (at 5g/L)
Couleur Incolore
Note relative au nom Acc. to Knipping
CAS 7664-93-9
Point de fusion 3°C
Point d’ébullition >100°C
Concentration 40% in H2O
Densité 1.303g/cu.cm
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Formule linéaire H2SO4
Numéro MDL MFCD00064589
Numéro UN UN2796
Beilstein 2037554
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol