Learn More
Sulfuric Acid Solution, volumetric, 0.25 M H2SO4 (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15613590 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15613590 500 mL Flacon poly 500mL
15603590 2 L Flacon poly 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15613590 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 319570500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid Solution
Note relative au nom Volumetric, 0.25M H2SO4 (0.5N)
Point d’ébullition >100°C
Densité 1.01g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 mL
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN3264
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol