Learn More
Acide sulfurique 93-98 %, Trace Metal™, pour l’analyse de métaux à l’état de traces, Fisher Chemical
Code produit 11315830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11315830 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11315830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A510P1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    317.00€ / 1L
    Économisez 61.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Polybottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 1
Couleur Incolore
CAS 7664-93-9
Point de fusion 10 °C
Point d’ébullition 290 °C
Tension de vapeur 1 mmHg 146
Quantité 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Viscosité 21 mPa à 25 °C
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98,07 g/mol