Learn More
Acide sulfurique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 95 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15647320 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15647320 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
15657320 500ml Bouteille en plastique 500mL
15637320 1 L Bouteille en plastique 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15647320 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 847162.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥95 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Note relative au nom TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Point d’ébullition 310°C
% min. CAS ≥50.0000%, ≥1.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Densité 1,840 g/ml à 25°C (lit.)
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 2,5 L
Formule linéaire H2SO4
Numéro UN UN1830
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté ≥95%