Learn More
Acide sulfurique, TraceSELECT™ Ultra, ≥ 95 % (T), Honeywell Fluka™
Code produit 15697050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15697050 1 L Flacon poly 1L
15607060 250 ml Flacon poly 250mL
15617060 500ml Flacon poly 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15697050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 772391L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, ≥95 %
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
pH < 1
Couleur Incolore
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Densité 1,840 g/ml à 25°C, 1,83 g/ml à 20°C.
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1 mmHg (146°C)
Quantité 1 L
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide
Numéro UN UN1830
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥95% (T)
Qualité TraceSELECT™ Ultra