Learn More
Acide sulfureux, ACS, 6,0 % SO2 min, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide sulfurique est utilisé comme agent réducteur, comme agent de blanchiment et comme désinfectant. Il est utilisé pour le blanchiment de la laine humide, de la paille pour les chapeaux et d’autres matières endommagées par le chlore. Il trouve son application en tant que désinfectant et est également utilisé par voie externe pour son effet parasiticide dans diverses maladies de la peau. Ses dérivés, à savoir les sulfites, sont utilisés dans les antiseptiques, les antifermentaires et les antizymotiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Aspect | Liquide incolore |
| Nom chimique ou matériau | Sulfurous Acid |
| Note relative au nom | 6.0% SO2 min. |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,03 g/cm3 à 20°C |
| Odeur | Âcre |
| Sensibilité | Sensible à l’air |
| Numéro UN | 1833 |
| Quantité | 4 x 500 ml |
| Forme physique | Liquide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sulphurous acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous acid