Learn More
Acide sulfureux, pur, environ .6 % (p/v) de SO2, Fisher Chemical
Code produit 10395800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10395800 2,5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10395800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/8500/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Incolore
CAS 7782-99-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2,5 L
Formule moléculaire H2O3S
Forme physique Liquide
Numéro MDL 11335
Synonyme sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
Clé InChI LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)O
Nom IUPAC acide sulfureux
Poids moléculaire (g/mol) 82.073
CID PubChem 1100
ChEBI CHEBI:48854
Poids de la formule 82.0722g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfurous Acid, pure, approx. 6% w/v SO7
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfurous Acid