Learn More
Chlorure de sulfuryle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482997 1 kg 1kg
15472997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15482997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089411.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Sulfuryl chloride is used as a chlorinating, sulfonating and chlorosulfonating agent. It is also used as a source of chlorine and acts as a reagent in the conversion of C-hydrogen to C-chlorine adjacent to activating substituent namely carbonyls and sulfoxides. As a chlorinating agent, it is involved in the chlorination of substrates like alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, tetrahydrofuran and epoxides. It finds application in the conversion of thiols or disulfides into their corresponding sulfenyl chlorides. It plays a vital role to treat wool to prevent shrinkage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-25-5
Formule moléculaire Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 134.96
Numéro MDL MFCD00011451
Clé InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
CID PubChem 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nom IUPAC sulfuroyl dichloride
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 69°C
Nom chimique ou matériau Sulfuryl chloride
Point de fusion °C to 54°C
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Indice de réfraction 1.4437
Sensibilité Moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 97%
Densité 1.68
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,toluene,chloroform,ether,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Poids de la formule 134.96