Learn More
Chlorure de sulfuryle, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10113900 1 kg Flacon en verre 1kg
10522001 25 g Flacon en verre 25g
10347300 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10113900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.40€
    52.65€ / 1kg
    Économisez 9.75€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-25-5
Formule moléculaire Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 134.96
Numéro MDL MFCD00011451
Clé InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
CID PubChem 24648
ChEBI CHEBI:29291
Nom IUPAC chlorure de sulfuryle
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 69.1°C
Nom chimique ou matériau Sulfuryl chloride
Point de fusion -54.1°C
Note relative au nom 98.5%
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.443
Gravité spécifique 1.667
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ex Cl) (Argentometry)
Densité 1.6670g/mL
Formule linéaire SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Merck Index 15,911
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid
Poids de la formule 134.96
Pourcentage de pureté 98.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.