Learn More
Sulindac 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325046 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325046 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17025500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulindac
CAS 38194-50-2
Noms d’analytes ou de composants Sulindac
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H17 F O3 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulindac, (1Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[[4-(methylsulfinyl)phenyl]methylene]-1H-indene-3-acetic acid, cis-5-fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid, MK-231, Aflodac, Algocetil, Arthrocine, Artribid, Citireuma, Clinoril, Clisundac, Reumofil, Reumyl, Sudac, Sulinol, Sulreuma
Formule InChI InChI=1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
SMILES CC1=C(CC(=O)O)c2cc(F)ccc2/C/1=C\c3ccc(cc3)S(=O)C
Nom IUPAC Ácido 2-[(3Z)-6-fluoro-2-metil-3-[(4-metilsulfinilfenil)metilideno]inden-1-il]acético
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 356.41
Quantité 1 mL
Poids de la formule 356,0882 g/mol