Learn More
Thermo Scientific™ Sulindac
79.00€
Identifiants chimiques
CAS 38194-50-2
Poids de la formule 356.41g/mol
Synonyme cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid; MK-231
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Powder
À utiliser avec (application) A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells
Description Yellow
Point de fusion 182°C to 185°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15404299
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific™
J61772.06
5 g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
80.60€
79.00€ / 5g
Économisez 1.60€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells.
Spécification
Identifiants chimiques
38194-50-2
cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid; MK-231
Powder
Yellow
356.41g/mol
-30°C to -10°C
A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells
182°C to 185°C
Spécification
Yellow
Powder
38194-50-2
356.41g/mol
182°C to 185°C
-30°C to -10°C
A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase-1 and induces apoptosis in HT-29 cells
C20H17FO3S
cis-5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid; MK-231
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 253-819-2
Recommended Storage : Store at -20°C