Learn More
Hach Lange™ Tests de cuve au sulfure
Click to view available options
Plage:
150 à 900 mg/l de SO4
40 à 150 mg/l de SO4
Conditionnement:
1 pièce
25 tests
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 40 à 150 mg/l de SO4 |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Sulfate de baryum |
| Type | Test de cuve au sulfure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfat/Sulphate/Sulfate, LCK 153 A
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./