Learn More
Étalon d’électrodes sélectives d’ions de 1000 ppm de sulfure, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 11728475 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11728475 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728475 Fournisseur Reagecon Code fournisseur ISES5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.53€
    106.96€ / 500mL
    Économisez 81.57€
    43% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé à des concentrations appropriées pour étalonner ou contrôler les mesures qui utilisent des électrodes sélectives d’ions (ISE) comme technologie de détection.
  • Étalon de référence d’électrodes sélectives d’ions, matériau de référence d’électrodes sélectives d’ions
  • Produits certifiés
  • Traçabilité NIST
  • Précision de ± 0,5 %
  • Sans danger, compatible avec tous les types d’électrodes ISE
  • Peut être utilisé comme étalon pour d’autres techniques
  • Peut être utilisé pour la validation de méthodes ou la qualification d’instruments
  • Matrice aqueuse
  • Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
Description Précision ±0,5 %
Conditionnement Flacon en PEHD GL45
Noms d’analytes ou de composants Sulphide
Forme physique Liquide
Concentration 1000 ppm ±0,5 %
Élément Sulfure
Quantité 500 ml