Learn More
Soufre pour AAS 1 g/l matrice H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12903215 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12903215 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12903215 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    54.00€ / 500mL
    Économisez 5.70€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphur
Conditionnement Flacon
CAS 7704-34-9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire S
Concentration 1 g/L ±0,002 g/L
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard à élément unique à flamme
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:26833