Learn More
Soufre dans les hydrocarbures, carburant aviation jet, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Code produit 16030060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16030060 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16030060 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUSUKR
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Matériau de référence certifié pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la teneur en soufre mercaptan selon ISO 3012
  • Certifié selon la norme ISO 17034 dans le cadre de l’accréditation UKAS au moyen d’une étude interlaboratoire spécifique à une méthode.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Assure une bonne corrélation interlaboratoire
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Format 250 ml
  • Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Numéro UN UN 1223
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.