Learn More
Solution de soufre pour ICP 10 g/l dans une matrice H2O, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12976384 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12976384 100 mL Flacon 100mL
12986384 250 mL Flacon 250mL
12996384 500 mL Flacon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12976384 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 249 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    105.16€ / 100mL
    Économisez 11.84€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants S
Concentration 10 ±0,02 g/L
Type Norme de spectrométrie de masse
Élément S
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 mL