Learn More
Solution de soufre pour ICP/MS, matrice H₂O 10 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12937413 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12937413 100 mL Flacon 100mL
12927413 50 mL Flacon 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12937413 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 649 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    47.12€ / 100mL
    Économisez 17.18€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Chemical Identifiers
CAS 7704-34-9
Formule moléculaire S
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
Numéro MDL MFCD00085316
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5362487
ChEBI CHEBI:26833
Nom IUPAC soufre
SMILES [S]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulphur
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Eau
Quantité 100 mL