Description
L’acide sulfurique dilué est un acide fort et un bon électrolyte. Il est fortement ionisé et fait passer le papier tournesol bleu au rouge. Il réagit avec de nombreux métaux, la plupart des hydroxydes et des oxydes, certains carbonates et sulfures et certains sels. Cette solution est préparée en ajoutant 5,5 ml d’acide sulfurique R à 60 ml d’eau, refroidie puis diluée à 100 ml, pour une concentration finale de 1 M (98 g/l).
- Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
- Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric acid |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Composition | 5,5 ml d’acide sulfurique dans 60 ml d’eau, dilué à 100 ml avec de l’eau |
| Concentration | 1 M |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Inviolable |
| Certificat d’analyse | Oui |
| Solvant ou matrice | Eau |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | H2O4S |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SULPHURIC ACID, DILUTE
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid