Learn More
Solution d’acide sulfurique, 40 %, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 119°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 521 g H2SO4 / l H2O |
| Densité | 1.3g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | <1 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulphuric acid 40 weight % solution
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid