Learn More
Solution d’acide sulfurique, qualité de pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12970894 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000 ml
Flacon
Conditionnement:
1000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12970894 1000 mL Flacon -
12980894 1000 mL 1000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12970894 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 059 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.85€
    56.84€ / 1000mL
    Économisez 8.01€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphuric acid
Conditionnement Flacon
Concentration 0.05 M
Quantité 1000 mL
Qualité Eu. Ph. Référence