Learn More
Impureté D du sulpiride EP, Mikromol™
Code produit 30051797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051797 25 mg 25mg
17901186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051797 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0051.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté D du sulpiride EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
CAS 22117-85-7
Noms d’analytes ou de composants 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O5 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP), Sulpiride Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-5-sulfamoylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Quantité 25 mg
Poids de la formule 231,0201 g/mol