missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sultopride hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16408058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16408058

Marque: Medchem Express HY42849A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.

Sultopride hydrochloride (LIN-1418 hydrochloride) is a selective antagonist of dopamine D2 receptor.

Spécification

Nom chimique ou matériau Sultopride hydrochloride
CAS 23694-17-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H27ClN2O4S
Quantité 10 mg
Synonyme LIN-1418 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (127.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=CC=C2OC.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 390.93
Poids de la formule 390.93
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis