Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour seringue en cellulose régénérée Titan3™
Grâce à une conception robuste qui comprend une configuration d’anneau externe de renforcement et un pré-filtre intégré, les filtres pour seringue Titan3 constituent un choix idéal pour les applications à haute teneur en solides ou dans les cas pour lesquels un maximum de confiance est nécessaire.
Marque: Thermo Scientific™ 54513-RC
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre
- échantillon
- Performances testées dans des conditions HPLC réelles
- Pré-filtre intégral en verre borosilicaté de 1 mm (filtres de 30 mm) garantissant une plus grande confiance avec les échantillons à teneur élevée en solides
- Anneau de renforcement renforçant la solidité du boîtier afin d’éviter toute fuite et éclatement (les filtres de 30 mm supportent une pression nominale de 120 psi)
- Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
- Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100°C
- Code couleur permettant de sélectionner facilement la membrane et la taille de pores correctes
- Conditionnés dans des récipients transparents, rigides, à code couleur et réutilisables
- Ces filtres pour seringue peuvent être autoclavés à 125°C pendant 15 minutes
- Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Spécification
Marron clair | |
0,45 μm | |
Cellulose régénérée | |
Titan3 | |
<>10 mL |
Oui | |
Polypropylène vierge de qualité médicale, résistant aux solvants | |
115 psi | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |