Learn More
SoundoiCal
Code produit 30463569
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463569 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463569 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3274.00
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sunifiram
CAS 314728-85-3
Noms d’analytes ou de composants Sunifiram
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H18 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
Type de solution Neat
SMILES CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 1-(4-benzoylpirazin-1-yl)propan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Quantité 10 mg
Poids de la formule 246.1368 g/mol