Learn More
Soundicam Mikromol™
Code produit 30051906
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051906 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3274.00
Découvrir Mikromol - votre source de confiance pour les normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. étayant une analyse précise et conforme avec ISO 17034-certifiés conçus pour assurer la confiance de chaque résultat.
Soundo4m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sunifiram
CAS 314728-85-3
Noms d’analytes ou de composants Sunifiram
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H18 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-Propanone, 1-(4-benzoyl-1-piperazinyl)-, Piperazine, 1-benzoyl-4-(1-oxopropyl)- (9CI), DM 235, Sunifiram
Formule InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-2-13(17)15-8-10-16(11-9-15)14(18)12-6-4-3-5-7-12/h3-7H,2,8-11H2,1H3
SMILES CCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 1-(4-benzoylpirazin-1-yl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 246.3
Quantité 100 mg
Poids de la formule 246.1368 g/mol