Learn More
Thermo Scientific Chemicals Malate de sunitinib
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sunitinib malate |
| CAS | 341031-54-7 |
| Couleur | Solution transparente jaune à jaune-orange |
| Formule moléculaire | C26H33FN4O7 |
| Quantité | 1 g |
| Clé InChI | LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N |
| SMILES | O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)C1=C(C)NC(\C=C2/C(=O)NC3=CC=C(F)C=C23)=C1C |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-hydroxybutanedioïque ; N-[2-(diéthylamino)éthyl]-5-{[(3Z)-5-fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-ylidène]méthyl}-2,4-diméthyl-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 532.57 |
| Poids de la formule | 532.56 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sunitinib Malate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sunitinib malate