Learn More
Sunitinib, MedChemExpress
Code produit. 16490956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16490956
Marque: Medchem Express HY10255A
MedChemExpress Sunitinib (SU 11248) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for VEGFR2 and PDGFRβ, respectively. Sunitinib, an ATP-competitive inhibitor, effectively inhibits autophosphorylation of Ire1α by inhibiting autophosphorylation and consequent RNase activation.
Sunitinib (SU 11248) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for VEGFR2 and PDGFRβ, respectively. Sunitinib, an ATP-competitive inhibitor, effectively inhibits autophosphorylation of Ire1α by inhibiting autophosphorylation and consequent RNase activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sunitinib
CAS 557795-19-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27FN4O2
Quantité 200 mg
Synonyme SU 11248
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (52.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=C(NC(/C=C2C(NC3=C\2C=C(C=C3)F)=O)=C1C)C
Poids moléculaire (g/mol) 398.47
Poids de la formule 398.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.