Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition chromée
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 po
18 in
18 po
21 in
21 po
24 in
24 po
Longueur (impériale):
24 in
24 po
30 in
30 po
36 in
36 po
42 in
42 po
48 in
48 po
54 po
60 in
60 po
72 in
72 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre manchons/cales non conducteurs.
Chaque étagère offre environ 76 % de surface ouverte pour une pénétration accrue de la lumière et une meilleure visibilité des articles stockés. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
- Surface dure et durable
- Résistance à l’abrasion
- Idéales pour les environnements secs et non corrosifs
- Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
Informations sur la commande
Montants vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Wire Shelf |
| Dimensions (L x l) | 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le séchage, les environnements non corrosifs |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Quatre manchons/cales non conducteurs |
| Longueur (impériale) | 60 in |
| Longueur (métrique) | 152,4 cm |
| Largeur (impériale) | 24 po |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Chrome |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction