Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Code produit. 17892487 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
16 in
17 in
18 in
20 in
21 po
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
35 in
36 in
48 in
Capacité (impériale):
135 oz
176 oz
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz
330 oz
408 oz
486 oz.
510 oz.
550 oz
662 oz
705 oz
790 oz
870 oz
920 oz
1 260 oz
1 680 oz
2256 oz.
Conditionnement:
125 pièces
250 pièces
Code produit. 17892487
Marque: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS1520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Spécification
Poids de base 88 gsm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 258 oz.
Capacité (métrique) 7.6 L
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Self-adhesive
Couleur Dark Blue
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilization
Matériau Non-woven Fabric
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 88 gsm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 88 gsm
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 50.8 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38.1 cm
Type de produit Autoclave Bag