Learn More
uvex Super F OTG Clear SV EXC Overspecs, noir
Code produit 31751180 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Lens Material Conditionnement
31751180 Polycarbonate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751180 Fournisseur uvex Code fournisseur 9139265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.19€
    19.35€ / 1 pièces
    Économisez 0.84€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Offrir une protection optimale et une grande compatibilité avec les lunettes de prescription, avec une grande lentille pour une excellente visibilité et un confort.
  • Les overscaps Modern uvex OTG Plus sont conçus pour les porteurs de lunettes correctures, avec une verre EXC très large et plate SV qui offre une excellente vision et suffisamment d’espace pour porter confortablement même de grandes lunettes correctrices en dessous.
  • Construction à monture noire sans métal avec des bras plats et flexibles et une lentille ajustable en inclinaison pour garantir un confort maximal et une adaptabilité individuelle.
  • Une monture innovante avec points de réglage à plusieurs inclinaisons permet un haut niveau d’individualisation pour un ajustement sûr sur différentes formes faciales et largeurs de tête.
  • Des bras plats ergonomiques, dotés d’écouteurs souples, offrent un ajustement confortable et sécurisé sans points de pression, complétés par un nez anatomiquement conçu pour un confort toute la journée et une compatibilité optimale avec les respirateurs.
  • Certifié selon la norme EN ISO 16321-1 pour la protection personnelle des yeux et du visage dans l’industrie, doté d’une lentille en polycarbonate robuste dotée d’une technologie de revêtement supravision éprouvée uvex , extrêmement résistante aux rayures des deux côtés.
  • Protection UV400 offrant une protection de 100 % contre les rayons ultraviolets dangereux jusqu’à 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antirayures, Résistantes aux chocs, Antibuée
Teinte de la lentille Aucun
Type de produit Lunettes de protection
Couleur de la monture Noir
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Tempes réglables
Autoclavable Non autoclavable