Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs numériques multi-positions Super-Nuova™
Code produit. p-4531313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
220/240V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10619473
Marque: Thermo Scientific™ S13603033Q
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des études de solubilité, de digestion, de titrage et des études enzymatiques avec les agitateurs numériques Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position.
Les agitateurs numériques multi-positions Thermo Scientific Super-Nuova offrent quatre positions d'agitation contrôlées individuellement.
Conçus pour améliorer le couple et le contrôle de l'agitation, il sont dotés de fonctions de sécurité avancées. Conviennent parfaitement aux études de solubilité, digestion, titration et aux études enzymatiques ainsi qu'aux laboratoires qui traitent de gros volumes et exigent performances, et sécurité
Caractéristiques principales
  • Le système de commande de l’agitation Thermo Scientific™ Stir Trac™ permet d’améliorer l’agitation à vitesse lente et d’assurer une vitesse constante et un couplage magnétique puissant, ce qui réduit le risque de découplage du barreau d’agitation
  • La régulation par microprocesseur garantit la précision et la stabilité des consignes de vitesse d’agitation
  • La fonction de freinage Stir Trac permet d’arrêter immédiatement la barre d’agitation pour un retrait rapide des flacons
  • Un unique bouton de commande contrôle la vitesse ; une fonction de verrouillage empêche les modifications accidentelles
  • Affichage numérique de la vitesse en tr/min
  • Se nettoie facilement et résiste aux bases et aux acides
  • Surface en céramique blanche réfléchissante sans soudure pour une bonne visibilité des échantillons
  • Agitation réglable en unités de 1 tr/min.
  • Le port RS-232 permet d’afficher le temps et la vitesse d’agitation (consigne) directement sur votre PC
Caractéristiques de sécurité
  • Le socle en fonte d’aluminium robuste et ultra-plat est gage de stabilité et de longévité
  • Conception protégeant les composants internes contre les éclaboussures accidentelles
  • La minuterie autonome met fin à l’agitation après 1, 2, 4, 8 ou 12 heures
Inclut :
  • Cordon et fiche d’alimentation détachables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 50 à 1 200 tr/min
Positions d’agitation 5
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Affichage Numérique
Forme Carré
Tension 220/240 V
Dimensions (L x l x H) 16,2 × 11,3 × 4 in (41,1 × 28,7 × 10,2 cm)
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (impériale) 16,2 in
Longueur (métrique) 41,1 cm
Longueur de la plaque supérieure (impériale) 10,25 in
Largeur de la plaque supérieure (impériale) 10,25 in
Largeur (impériale) 11,3 in
Largeur (métrique) 28,7 cm
Alimentation électrique 220/240V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Description 4 Position, 220-240 V
Matériau Aluminium
Type Agitateur
Poids à l’expédition (impériale) 20,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 9,3 kg