Learn More
Berkshire Super Polx™ 1200A
Code produit. 17775154 Tous les produits Berkshire Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
Conditionnement:
1500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
17775154 9 x 9 in 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 17775154 Fournisseur Berkshire Code fournisseur S1200A090910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Super Polx™ 1200A is a knife cut cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 4 and above environments.
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Knife cut edge
  • Laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom
  • Sterilisable by autoclave, gamma or beta
  • Low particles, fibers, ion and non-volatile residue
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
  • High sorbency
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spécification
Type de produit Surface Wiper
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 9 x 9 in
Épaisseur 1-ply