Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 cm
30 cm
Conditionnement:
1500 pièces
Description
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Surface Wiper |
| Longueur (impériale) | 3.9 in. |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 10 cm |
| Matériau | Polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| Épaisseur | 1-ply |
| Stérilité | Non stérile |