Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchons à vis sur pieds SuperClear™ de 1,5 ml
Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
45.50€ - 223.00€
Spécification
FCR max. | 20 000 RCF |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 1,5 ml |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16644122
|
Labcon
3650-870-000-9 |
500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte | Sans bouchons |
45.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16654122
|
Labcon
3651-870-000-9 |
500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés / boîte, 10 boîtes par carton | Avec bouchons dans des sachets séparés |
223.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16664122
|
Labcon
3651-875-000-9 |
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte /10 sachets / boîte | Avec bouchons attachés |
184.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Microtube à centrifuger
- Bouchon à vis
- Sur pieds
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Congelable à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 000 RCF | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Non |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
1,5 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
1,5 ml | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |